2-Iodobenzenesulphonic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR16595-1G OR16595-5G
APOSOR16595-1GEA 29 EUR
APOSOR16595-1G APOSOR16595-5G
2-Iodobenzenesulphonic acid 98%
2-Iodobenzenesulphonic acid
Formula: C₆H₅IO₃S
MW: 284,07 g/mol (anhy)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01860232
Núm. CAS: 63059-25-6
UN: 3261
ADR: 8,III