3-Bromo-5-chloropyridine-2-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Bromo-5-chloropicolinic acid
OR16596-1G OR16596-5G OR16596-10G
APOSOR16596-1GEA 21.9 EUR
APOSOR16596-1G APOSOR16596-5G APOSOR16596-10G
3-Bromo-5-chloropyridine-2-carboxylic acid
3-Bromo-5-chloropyridine-2-carboxylic acid
Formula: C₆H₃BrClNO₂
MW: 236,46 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12827551
Núm. CAS: 1189513-50-5