Glycolaldehyde diethyl acetal
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Hydroxyacetaldehyde diethyl acetal, 2,2-Diethoxyethanol
OR16597-100G OR16597-5G
APOSOR16597-100GEA 299 EUR
APOSOR16597-100G APOSOR16597-5G
Glycolaldehyde diethyl acetal
Glycolaldehyde diethyl acetal
Formula: HOCH₂CH(OCH₂CH₃)₂
MW: 134.18 g/mol
Pto. Ebullición: 166…167 °C
Pto. de inflamación: 62 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00051486
Núm. CAS: 621-63-6
EINECS: 210-697-5