1-Boc-4-bromo-3-formylindole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Boc-4-Bromo-3-formylindole, 4-Bromo-1H-indole-3-carboxaldehyde, N-BOC protected
OR1660-1G OR1660-5G OR1660-10G
APOSOR1660-1GEA 29 EUR
APOSOR1660-1G APOSOR1660-5G APOSOR1660-10G
1-Boc-4-bromo-3-formylindole 98%
1-Boc-4-bromo-3-formylindole
Formula: C₁₄H₁₄BrNO₃
MW: 324,1699 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05864694
Núm. CAS: 303041-88-5