(3-Morpholinophenyl)methanol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (3-morpholin-4-ylphenyl)methanol, Benzenemethanol,3-(4-morpholinyl)-, 3-(Morpholin-4-yl)benzyl alcohol, 3-Morpholinobenzyl Alcohol
OR16605-1G OR16605-250MG
APOSOR16605-1GEA 140 EUR
APOSOR16605-1G APOSOR16605-250MG
(3-Morpholinophenyl)methanol 97%
(3-Morpholinophenyl)methanol
Formula: C₁₁H₁₅NO₂
Pto. de fusión: 51…54 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07772812
Núm. CAS: 145127-38-4