(5R,6S)-(-)-4-Boc-5,6-diphenyl-2-morpholinone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (2R,3S)-(-)-2,3-Diphenyl-6-oxomorpholine, N-BOC protected, (2R,3S)-tert-Butyl 6-oxo-2,3-diphenylmorpholine-4-carboxylate
OR16615-1G OR16615-5G
APOSOR16615-1GEA 40.6 EUR
APOSOR16615-1G APOSOR16615-5G
(5R,6S)-(-)-4-Boc-5,6-diphenyl-2-morpholinone
(5R,6S)-(-)-4-Boc-5,6-diphenyl-2-morpholinone
Formula: C₂₁H₂₃NO₄
MW: 353,418 g/mol
Pto. de fusión: 206 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00074955
Núm. CAS: 112741-49-8