5-(Morpholin-4-ylmethyl)isoxazole-3-carboxylic acid hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR16617-250MG OR16617-1G
APOSOR16617-250MGEA 132 EUR
APOSOR16617-250MG APOSOR16617-1G
5-(Morpholin-4-ylmethyl)isoxazole-3-carboxylic acid hydrochloride 97%
5-(Morpholin-4-ylmethyl)isoxazole-3-carboxylicacid hydrochloride
Formula: C₉H₁₃ClN₂O₄
MW: 248,67 g/mol
Pto. de fusión: 154…160 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08277061
Núm. CAS: 944450-97-9