4-Bromoindole-3-carboxyaldehyde 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR1662-1G OR1662-5G OR1662-25G
APOSOR1662-1GEA 29 EUR
APOSOR1662-1G APOSOR1662-5G APOSOR1662-25G
4-Bromoindole-3-carboxyaldehyde 98%
4-Bromoindole-3-carboxyaldehyde
Formula: C₉H₆BrNO
Pto. de fusión: 179 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05864695
Núm. CAS: 98600-34-1