4-Amino-2-methoxypyrimidine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Methoxypyrimidin-4-amine
OR16620-1G OR16620-5G
APOSOR16620-1GEA 29 EUR
APOSOR16620-1G APOSOR16620-5G
4-Amino-2-methoxypyrimidine 97%
4-Amino-2-methoxypyrimidine
Formula: C₅H₇N₃O
MW: 125,13 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00128201
Núm. CAS: 3289-47-2