tert-Butyl-4-((methylsulphonyl)oxy)piperidine-1-carboxylate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-Boc-4-(methanesulphonyloxy)piperidine, tert-Butyl 4-((methylsulphonyl)oxy)piperidine-1-carboxylate, tert-Butyl 4-(Methanesulphonyloxy)piperidine-1-carboxylate, 4-(Methanesulphonyloxy)piperidine-1-carboxylic acid tert-Butyl ester, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-(methanesulphonyloxy)piperidine, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-piperidyl Methanesulphonate
OR16622-10G OR16622-25G
APOSOR16622-10GEA 53.8 EUR
APOSOR16622-10G APOSOR16622-25G
tert-Butyl-4-((methylsulphonyl)oxy)piperidine-1-carboxylate 98%
tert-Butyl-4-((methylsulphonyl)oxy)piperidine-1-carboxylate
Formula: C₁₁H₂₁NO₅S
MW: 279,3500 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04116220
Núm. CAS: 141699-59-4