1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR16623-1G OR16623-500MG OR16623-5G
APOSOR16623-1GEA 72.5 EUR
APOSOR16623-1G APOSOR16623-500MG APOSOR16623-5G
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Formula: C₁₁H₁₉BN₂O₂
Pto. de fusión: 70…76 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09864190
Núm. CAS: 1046832-21-6