1-Boc-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR16624-1G OR16624-250MG OR16624-5G
APOSOR16624-1GEA 69.6 EUR
APOSOR16624-1G APOSOR16624-250MG APOSOR16624-5G
1-Boc-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 98%
1-Boc-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Formula: C₁₆H₂₇BN₂O₄
Pto. de fusión: 109…113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09027070
Núm. CAS: 1073354-70-7