2-Piperidino-5-pyridineboronic acid pinacol ester
Proveedor: Apollo Scientific
OR16628-1G OR16628-5G
APOSOR16628-1GEA 0 EUR
APOSOR16628-1G APOSOR16628-5G
2-Piperidino-5-pyridineboronic acid pinacol ester
2-Piperidino-5-pyridineboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₆H₂₅BN₂O₂
Pto. de fusión: 110…114 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06798274
Núm. CAS: 852228-08-1