4-(4-Methyl-1-piperazinyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-(4-Methyl-1-piperazinyl)phenylboronic Acid Pinacol Ester
OR16634-5G
APOSOR16634-5GEA 60.9 EUR
APOSOR16634-5G
4-(4-Methyl-1-piperazinyl)benzeneboronic acid pinacol ester
4-(4-Methyl-1-piperazinyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₇H₂₇BN₂O₂
MW: 302,2195 g/mol
Pto. de fusión: 112…114 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06795650
Núm. CAS: 747413-21-4