6-Methylindole-3-carboxyaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
OR1666-5G
APOSOR1666-5GEA 95.7 EUR
APOSOR1666-5G
6-Methylindole-3-carboxyaldehyde 95%
6-Methylindole-3-carboxyaldehyde
Formula: C₁₀H₉NO
MW: 159,19 g/mol
Pto. de fusión: 185…189 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00049347
Núm. CAS: 4771-49-7