NVP-AUY922
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 5-[2,4-Dihydroxy-5-isopropylphenyl]-N-ethyl-4-{4-[(morpholin-4-yl)methyl]phenyl}isoxazole-3-carboxam, Luminespib, 5-(2,4-Dihydroxy-5-isopropylphenyl)-N-ethyl-4-(4-(morpholinomethyl)phenyl)isoxazole-3-carboxamide
OR16660-100MG OR16660-25MG
APOSOR16660-100MGEA 793 EUR
APOSOR16660-100MG APOSOR16660-25MG
NVP-AUY922
NVP-AUY922
Formula: C₂₆H₃₁N₃O₅
MW: 465,54 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14635361
Núm. CAS: 747412-49-3