Ácido undecanodioico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR16665-100G OR16665-25G
APOSOR16665-100GEA 0 EUR
APOSOR16665-100G APOSOR16665-25G
Ácido undecanodioico
Ácido undecanodioico
Formula: C₁₁H₂₀O₄
Pto. de fusión: 108…111 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004444
Núm. CAS: 1852-04-6