α-Bromo-2,3-diclorotolueno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR16672-25G OR16672-5G
APOSOR16672-25GEA 165 EUR
APOSOR16672-25G APOSOR16672-5G
α-Bromo-2,3-diclorotolueno 98%
α-Bromo-2,3-diclorotolueno
Formula: C₇H₅BrCl₂
Pto. Ebullición: 140…144 °C/31mmHg
Pto. de fusión: 29…32 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03701317
Núm. CAS: 57915-78-3
UN: 3261
ADR: 8,II