3-Amino-1H-pyrazole-4-carboxamide sulphate(2:1) 97+%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Aminopyrazole-4-carboxamide Hemisulphate, 3-Amino-4-pyrazolecarboxamide hemisulphate salt, 3-Amino-4-carbamoylpyrazole Hemisulphate, 3-Amino-1H-pyrazole-4-carboxamide hemisulphate, Allopurinol Related Compound A
OR16674-5G
OR16674-25G
OR16674-100G
APOSOR16674-5GEA
21.9
EUR
APOSOR16674-5G
APOSOR16674-25G
APOSOR16674-100G
3-Amino-1H-pyrazole-4-carboxamide sulphate(2:1) 97+%
3-Amino-1H-pyrazole-4-carboxamide sulphate(2:1)
Formula:
C8H14N8O6S MW: 350,31 g/mol Pto. Ebullición: 454,3 °C Pto. de fusión: 224…232 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013093 Núm. CAS: 27511-79-1 |