3-Amino-1H-pyrazole-4-carboxamide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR16676-1G OR16676-25G OR16676-5G
APOSOR16676-1GEA 21.9 EUR
APOSOR16676-1G APOSOR16676-25G APOSOR16676-5G
3-Amino-1H-pyrazole-4-carboxamide 98%
3-Amino-1H-pyrazole-4-carboxamide
Formula: C₄H₆N₄O
MW: 126,12 g/mol
Pto. Ebullición: 454 °C
Pto. de fusión: 187…189 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00082808
Núm. CAS: 5334-31-6