tert-Butyl-7-benzyl-2,7-diazaspiro[3.5]nonane-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
tert-Butyl 7-benzyl-2,7-diazaspiro[3.5]nonane-2-carboxylate, 7-Benzyl-2,7-diazaspiro[3.5]nonane, N2-BOC protected
OR16700-100MG
OR16700-250MG
APOSOR16700-100MGEA
98.6
EUR
APOSOR16700-100MG
APOSOR16700-250MG
tert-Butyl-7-benzyl-2,7-diazaspiro[3.5]nonane-2-carboxylate
tert-Butyl-7-benzyl-2,7-diazaspiro[3.5]nonane-2-carboxylate
Formula:
C₁₉H₂₈N₂O₂ MW: 316,4400 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11111843 Núm. CAS: 929301-99-5 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...