4-Oxohexahydrocyclopenta[c]pyrrole-2-carboxylic acid tert-butyl ester 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: tert-Butyl 4-oxohexahydrocyclopenta[c]pyrrole-2(1H)-carboxylate, Hexahydrocyclopenta[c]pyrrol-4(1H)-one, N-BOC protected
OR16703-1G OR16703-250MG
APOSOR16703-1GEA 285 EUR
APOSOR16703-1G APOSOR16703-250MG
4-Oxohexahydrocyclopenta[c]pyrrole-2-carboxylic acid tert-butyl ester 98%
4-Oxohexahydrocyclopenta[c]pyrrole-2-carboxylic acid tert-butyl ester
Formula: C₁₂H₁₉NO₃
MW: 225,29 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06658358
Núm. CAS: 879686-42-7