1-Oxa-6-azaspiro[3.5]nonane oxalate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR16709-1G OR16709-250MG
APOSOR16709-1GEA 336 EUR
APOSOR16709-1G APOSOR16709-250MG
1-Oxa-6-azaspiro[3.5]nonane oxalate
1-Oxa-6-azaspiro[3.5]nonane oxalate
Formula: C₁₆H₂₈N₂O₆
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27923648
Núm. CAS: 1523606-44-1