1-Boc-3-formylindole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1H-Indole-3-carboxaldehyde, N-BOC protected, 1-Boc-3-Formylindole
OR1671-5G OR1671-10G OR1671-25G
APOSOR1671-5GEA 21.9 EUR
APOSOR1671-5G APOSOR1671-10G APOSOR1671-25G
1-Boc-3-formylindole
1-Boc-3-formylindole
Formula: C₁₄H₁₅NO₃
MW: 245,2738 g/mol
Pto. de fusión: 124…126 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00049230
Núm. CAS: 57476-50-3