4-Chloroindole-3-carbaldehyde 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Chloro-1H-indole-3-carbaldehyde
OR1683-5G
APOSOR1683-5GEA 126 EUR
APOSOR1683-5G
4-Chloroindole-3-carbaldehyde 98%
4-Chloroindole-3-carbaldehyde
Formula: C₉H₆ClNO
MW: 179,6030 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD05864704
Núm. CAS: 876-72-2