(R)-(-)-Phencyphos hydrate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (4R)-(-)-5,5-Dimethyl-2-hydroxy-4-phenyl-1,3,2-dioxaphosphinane 2-oxide hydrate
OR16849-1G OR16849-500MG
APOSOR16849-1GEA 180 EUR
APOSOR16849-1G APOSOR16849-500MG
(R)-(-)-Phencyphos hydrate
(R)-(-)-Phencyphos hydrate
Formula: C₁₁H₁₇O₅P
MW: 260,23 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150741
Núm. CAS: 953776-24-4