(R)-(+)-Chlocyphos
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (4R)-4-(2-Chlorophenyl)-2-hydroxy-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaphosphinane 2-oxide, (4R)-(+)-4-(2-Chlorophenyl)-5,5-dimethyl-2-hydroxy-1,3,2-dioxaphosphinane 2-oxide
OR16850-1G OR16850-5G
APOSOR16850-1GEA 109 EUR
APOSOR16850-1G APOSOR16850-5G
(R)-(+)-Chlocyphos
(R)-(+)-Chlocyphos
Formula: C₁₁H₁₄ClO₄P
MW: 276,66 g/mol
Pto. de fusión: 228…234 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00069409
Núm. CAS: 98674-87-4