6-Bromo-1H-indole-2-carbaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Bromo-1H-indole-2-carboxaldehyde
OR16855-500MG
APOSOR16855-500MGEA 342 EUR
APOSOR16855-500MG
6-Bromo-1H-indole-2-carbaldehyde
6-Bromo-1H-indole-2-carbaldehyde
Formula: C₉H₆BrNO
MW: 224,06 g/mol
Pto. de fusión: 181…183 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06738308
Núm. CAS: 105191-12-6