5-Cloro-2-formilpiridina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Chloropyridine-2-carbaldehyde, 5-Chloropicolinaldehyde, 5-Chloro-2-pyridinecarbaldehyde
OR16864-1G OR16864-5G OR16864-10G
APOSOR16864-1GEA 21.9 EUR
APOSOR16864-1G APOSOR16864-5G APOSOR16864-10G
5-Cloro-2-formilpiridina
5-Cloro-2-formilpiridina
Formula: C₆H₄ClNO
MW: 141,56 g/mol
Pto. de fusión: 66…68 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08277271
Núm. CAS: 31181-89-2