(5-Chloro-2-pyridinyl)methanol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR16865-250MG OR16865-5G
APOSOR16865-250MGEA 21.9 EUR
APOSOR16865-250MG APOSOR16865-5G
(5-Chloro-2-pyridinyl)methanol
(5-Chloro-2-pyridinyl)methanol
Formula: C₆H₆ClNO
Pto. de fusión: 45…47 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD10000856
Núm. CAS: 209526-98-7