3-Iodo-4-nitro-1H-indazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR16867-1G OR16867-500MG
APOSOR16867-1GEA 66.7 EUR
APOSOR16867-1G APOSOR16867-500MG
3-Iodo-4-nitro-1H-indazole
3-Iodo-4-nitro-1H-indazole
Formula: C₇H₄IN₃O₂
Pto. de fusión: 210…212 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07781574
Núm. CAS: 885521-22-2