Methyl-3-bromopicolinate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 3-bromo-2-pyridinecarboxylate
OR16874-1G OR16874-5G OR16874-25G
APOSOR16874-1GEA 21.9 EUR
APOSOR16874-1G APOSOR16874-5G APOSOR16874-25G
Methyl-3-bromopicolinate
Methyl-3-bromopicolinate
Formula: C₇H₆BrNO₂
MW: 216.0300 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12025946
Núm. CAS: 53636-56-9