Methyl-4-chloro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR16875-1G OR16875-250MG
APOSOR16875-1GEA 133 EUR
APOSOR16875-1G APOSOR16875-250MG
Methyl-4-chloro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine-2-carboxylate
Methyl-4-chloro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine-2-carboxylate
Formula: C₉H₇ClN₂O₂
Pto. de fusión: 224…225 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09870065
Núm. CAS: 688357-19-9