Methyl-6-chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR16876-1G OR16876-250MG OR16876-5G
APOSOR16876-1GEA 284 EUR
APOSOR16876-1G APOSOR16876-250MG APOSOR16876-5G
Methyl-6-chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxylate 95%
Methyl-6-chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
Formula: C₉H₇ClN₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12025931
Núm. CAS: 1140512-58-8