3-(2-Methyl-1,3-dioxolan-2-yl)-1-propanamine
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR16878-1G
APOSOR16878-1GEA 538 EUR
APOSOR16878-1G
3-(2-Methyl-1,3-dioxolan-2-yl)-1-propanamine
3-(2-Methyl-1,3-dioxolan-2-yl)-1-propanamine
Formula: C₇H₁₅NO₂
MW: 145,2 g/mol
Pto. Ebullición: 91…92 °C/14mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09923637
Núm. CAS: 66442-97-5
UN: 2735
ADR: 8,III