2,3,5-Trichloro-4-iodopyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Iodo-2,3,5-trichloropyridine
OR16889-1G OR16889-5G
APOSOR16889-1GEA 336 EUR
APOSOR16889-1G APOSOR16889-5G
2,3,5-Trichloro-4-iodopyridine 95%
2,3,5-Trichloro-4-iodopyridine
Formula: C₅HCI₃IN
Temperatura de almacenaje: Nevera
Núm. CAS: 406676-23-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III