tert-Butyl-2,8-diazaspiro[4.5]decane-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: tert-Butyl 2,8-diazaspiro[4.5]decane-2-carboxylate, 2,8-Diazaspiro[4.5]decane, N2-BOC protected
OR16902-500MG OR16902-250MG
APOSOR16902-500MGEA 145 EUR
APOSOR16902-500MG APOSOR16902-250MG
tert-Butyl-2,8-diazaspiro[4.5]decane-2-carboxylate
tert-Butyl-2,8-diazaspiro[4.5]decane-2-carboxylate
Formula: C₁₃H₂₄N₂O₂
MW: 240.3419 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06739056
Núm. CAS: 336191-17-4