2-Phenoxyisonicotinic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Phenoxypyridine-4-carboxylic acid
OR16904-1G OR16904-250MG OR16904-100MG OR16904-2.5G OR16904-5G
APOSOR16904-1GEA 249 EUR
APOSOR16904-1G APOSOR16904-250MG APOSOR16904-100MG APOSOR16904-2.5G APOSOR16904-5G
2-Phenoxyisonicotinic acid 97%
2-Phenoxyisonicotinic acid
Formula: C₁₂H₉NO₃
MW: 215,21 g/mol
Pto. de fusión: 240…242 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09414712
Núm. CAS: 51362-08-4