Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carbohydrazide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylic acid hydrazide
OR16906-1G OR16906-5G OR16906-250MG
APOSOR16906-1GEA 116 EUR
APOSOR16906-1G APOSOR16906-5G APOSOR16906-250MG
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carbohydrazide
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carbohydrazide
Formula: C₈H₈N₄O
MW: 176,179 g/mol
Pto. de fusión: 213…215 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07021499
Núm. CAS: 886361-97-3