Ethyl [4-(benzyloxy)phenoxy]acetate
Proveedor: Apollo Scientific
OR16912-10G OR16912-1G OR16912-5G
APOSOR16912-10GEA 0 EUR
APOSOR16912-10G APOSOR16912-1G APOSOR16912-5G
Ethyl [4-(benzyloxy)phenoxy]acetate
Ethyl [4-(benzyloxy)phenoxy]acetate
Formula: C₁₇H₁₈O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03847881
Núm. CAS: 142717-44-0