Iodoetano 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Etilo ioduro
OR16933-100G OR16933-500G
APOSOR16933-100GEA 87 EUR
APOSOR16933-100G APOSOR16933-500G
Iodoetano 98%
Iodoetano
Formula: C₂H₅I
MW: 155.97 g/mol
Pto. Ebullición: 69…73 °C
Pto. de fusión: –108 °C
Densidad: 1.95 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 53 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001091
Núm. CAS: 75-03-6
EINECS: 200-833-1
UN: 1993
ADR: 3 III
Índice Merck: 13,03846