Bromuro de alilo 99%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
OR16937-250G
OR16937-1KG
APOSOR16937-250GEA
0
EUR
APOSOR16937-250G
APOSOR16937-1KG
Bromuro de alilo 99%
Bromuro de alilo
Formula:
C₃H₅Br Pto. Ebullición: 70…71 °C Pto. de fusión: –119 °C Densidad: 1,398 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: –1 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00000244 Núm. CAS: 106-95-6 EINECS: 203-446-6 UN: 1099 ADR: 3+6.1,I |