4-Metilmorfolina
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: NMM, N-Methylmorpholine
OR16938-100ML OR16938-500ML
APOSOR16938-100MLEA 30.6 EUR
APOSOR16938-100ML APOSOR16938-500ML
4-Metilmorfolina
4-Metilmorfolina
Formula: C₅H₁₁NO
MW: 101.15 g/mol
Pto. Ebullición: 115…116 °C
Pto. de fusión: –66 °C
Densidad: 0.92 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 14 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006175
Núm. CAS: 109-02-4
EINECS: 203-640-0
UN: 2535
ADR: 3+8 II