6,8-Dibromoimidazo[1,2-a]pyrazine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR16939-100G OR16939-25G OR16939-5G
APOSOR16939-100GEA 430 EUR
APOSOR16939-100G APOSOR16939-25G APOSOR16939-5G
6,8-Dibromoimidazo[1,2-a]pyrazine
6,8-Dibromoimidazo[1,2-a]pyrazine
Formula: C₆H₃Br₂N₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08460056
Núm. CAS: 63744-22-9