5-Bromo-o-cresol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR16945-25G OR16945-5G OR16945-100G
APOSOR16945-25GEA 0 EUR
APOSOR16945-25G APOSOR16945-5G APOSOR16945-100G
5-Bromo-o-cresol
5-Bromo-o-cresol
Formula: C₇H₇BrO
Pto. de fusión: 75…80 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08061906
Núm. CAS: 36138-76-8