Ethyl-1H-indazole-3-carboxylate 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl 1H-indazole-3-carboxylate
OR16947-5G OR16947-1G
APOSOR16947-5GEA 105 EUR
APOSOR16947-5G APOSOR16947-1G
Ethyl-1H-indazole-3-carboxylate 95+%
Ethyl-1H-indazole-3-carboxylate
Formula: C₁₀H₁₀N₂O₂
MW: 190,20 g/mol
Pto. de fusión: 132…134 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01138134
Núm. CAS: 4498-68-4