Hierro (III) citrato hidrato
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR16950-1KG
OR16950-250G
APOSOR16950-1KGEA
163
EUR
APOSOR16950-1KG
APOSOR16950-250G
Hierro (III) citrato hidrato
Hierro (III) citrato hidrato
Formula:
C₆H₅FeO₇·xH₂O Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149615 Núm. CAS: 334024-15-6 EINECS: 222-536-6 |