3-Aminofenol
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-Hydroxyaniline, m-Aminophenol
OR16952-1KG OR16952-500G OR16952-100G
APOSOR16952-1KGEA 102 EUR
APOSOR16952-1KG APOSOR16952-500G APOSOR16952-100G
3-Aminofenol
3-Aminophenol
Formula: C₆H₇NO
MW: 109,13 g/mol
Pto. Ebullición: 164 °C/11mmHg
Pto. de fusión: 120…124 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007786
Núm. CAS: 591-27-5
EINECS: 209-711-2
UN: 2512
ADR: 6.1,III