1-(3-Chloropropyl)-4-methylpiperazine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR16966-1G OR16966-5G
APOSOR16966-1GEA 0 EUR
APOSOR16966-1G APOSOR16966-5G
1-(3-Chloropropyl)-4-methylpiperazine
1-(3-Chloropropyl)-4-methylpiperazine
Formula: C₈H₁₇ClN₂
Pto. Ebullición: 85…87 °C/7mmHg
Pto. de fusión: –23…–22 °C
Densidad: 1,015 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 101 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 104-16-5
EINECS: 203-181-6