1,9-Nonanodiol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR16970-100G OR16970-500G
APOSOR16970-100GEA 26.1 EUR
APOSOR16970-100G APOSOR16970-500G
1,9-Nonanodiol 98%
1,9-Nonanodiol
Formula: C₉H₂₀O₂
Pto. Ebullición: 177 °C/15mmHg
Pto. de fusión: 45…47 °C
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002991
Núm. CAS: 3937-56-2